Principaux documents
ENAH90823281
Enamine
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)9-5-7;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
PDRFHSQRSLBEQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997