Principaux documents
ENAH90823268
Enamine
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.97
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H38N2O.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(21)20-17-14-13-16-19;/h2-17,19H2,1H3,(H,20,21);1H
Clé InChI
NHRGPYYILDVCEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459344
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459344