Principaux documents
ENAH9082312A
Enamine
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N2/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h1-3H2
Clé InChI
ZKDSNUAWDDKJNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096