Key Documents
ENAH9082310D
Enamine
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c8-6(10)9-2-1-7(3-9)4-11-5-7/h1-5H2,(H2,8,10)
Clé InChI
OHSZPWDAUGWKGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6861084
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6861084