Principaux documents
ENAH908230EB
Enamine
{2,2-difluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,2-difluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F2N.ClH/c13-12(14)10(8-15)6-11(12,7-10)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,15H2;1H
Clé InChI
IUIPUUHLUODSAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494243
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494243