Principaux documents
ENAH9082305A
Enamine
6,6-dioxo-6lambda6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.25
Numéro MDL:
Iupac Name
6-thiaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid 6,6-dioxide
Inchi Code
1S/C8H12O4S/c9-7(10)6-4-13(11,12)5-8(6)2-1-3-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
Clé InChI
DFNQWAAJEFJWJR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710143