Principaux documents
ENAH90822FC1
Enamine
spiro[2.6]nonan-6-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
spiro[2.6]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-2-1-4-9(5-3-8)6-7-9/h1-7H2
Clé InChI
RBTRIGMKUFRRDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777