Key Documents
ENAH90822F9A
Enamine
1-[1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-(o-tolyl)-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-9-5-3-4-6-12(9)14-8-7-11(13-14)10(2)15/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
KJVREDHQQLDRMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538979
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538979