Principaux documents
ENAH90822F36
Enamine
3-isothiocyanatophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.19
Numéro MDL:
Pf
59-62
Iupac Name
3-isothiocyanatophenol
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10/h1-4,9H
Clé InChI
BWZDLMGVEVSNBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459
Melting Point
59-62
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459