Principaux documents
ENAH90822F2B
Enamine
3-isocyanato-1-methanesulfonylpiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-isocyanato-1-(methylsulfonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C7H12N2O3S/c1-13(11,12)9-4-2-3-7(5-9)8-6-10/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
NPFLSIYJJZEHNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271421
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271421