Principaux documents
ENAH90822F03
Enamine
ethyl 5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Pf
206-207
Iupac Name
ethyl 5-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)5-4(2)8-9-6(5)10/h3H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
CWADBBSOZFXYQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249579
Melting Point
206-207
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249579