Principaux documents
ENAH90822ED8
Enamine
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
88-89
Iupac Name
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
OPRCDLSRPWDNOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471