Principaux documents
ENAH90822DF4
Enamine
tert-butyl N-({2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-oxo-6-oxaspiro[3.5]nonan-7-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-8-11-4-5-14(9-18-11)6-10(16)7-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
GJCOMYCUWJSBER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550876