Principaux documents
ENAH90822A62
Enamine
2-[(tert-butoxy)carbonyl]-octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(tert-butoxycarbonyl)octahydro-1H-isoindole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-7-10-5-4-9(12(16)17)6-11(10)8-15/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Clé InChI
CPOZYRAAEGVJCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493913
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493913