Principaux documents
ENAH90822A4A
Enamine
methyl N-[(azetidin-2-yl)methyl]carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (azetidin-2-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-10-6(9)8-4-5-2-3-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
MVRDQOCQXXRUGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500413