Principaux documents
ENAH90822936
Enamine
lithium(1+) 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.06
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.Li/c1-4-6-3-7-8(4)2-5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
HZXSJULHGBZQMY-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536177
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536177