Principaux documents
ENAH9082275C
Enamine
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.02
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H5BrF2N2/c7-4-2(8)1-3(10)6(11)5(4)9/h1H,10-11H2
Clé InChI
MCZQSDPCMGQASV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2984491