Key Documents
ENAH90822708
Enamine
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6BrN3/c7-6-4-9-10(5-6)3-1-2-8/h4-5H,1,3H2
Clé InChI
HXHGHKZQUZNBOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260919
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260919