Principaux documents
ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.94
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047