Key Documents
ENAH908221B3
Enamine
(4,4-difluoro-1-methylcyclohexyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(4,4-difluoro-1-methylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14F2O/c1-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ULAWITMNOYYRRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6825794
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6825794