Principaux documents
ENAH90822182
Enamine
[1-(2-methylphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[1-(2-methylphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-10-4-2-3-5-12(10)13-7-6-11(8-13)9-14/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
Clé InChI
KUAHZSNTKHCXPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2663911