Principaux documents
ENAH908220E6
Enamine
3-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-2,6-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O3.ClH/c7-6(3-9)2-1-4(10)8-5(6)11;/h9H,1-3,7H2,(H,8,10,11);1H
Clé InChI
FMRWSKPIDKEHCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537340
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537340