Principaux documents
ENAH9082200F
Enamine
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-3-5-7-6-4(2)8-5/h1H,2H3
Clé InChI
XVOKQHFZVPVYSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566