Principaux documents
ENAH90821F8C
Enamine
5-(aminooxy)pentan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminooxy)pentan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO2.ClH/c1-5(7)3-2-4-8-6;/h5,7H,2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
BTRIXKDRUPBXGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540443
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540443