Principaux documents
ENAH90821F73
Enamine
(9R)-9-hydroxy-5H,6H,7H,8H,9H-cyclohepta[b]pyridin-5-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.66
Numéro MDL:
Pf
167-168
Iupac Name
(R)-9-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-8-4-1-5-9(13)10-7(8)3-2-6-11-10;/h2-3,6,9,13H,1,4-5H2;1H/t9-;/m1./s1
Clé InChI
RQCONYRUZQOOET-SBSPUUFOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543503
Melting Point
167-168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543503