Documents
ENAH90821F4C
Enamine
tert-butyl N-{[4-(2-bromoethynyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.18
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((4-(bromoethynyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrN3O2/c1-12(2,3)18-11(17)14-7-10-9(5-6-13)8-16(4)15-10/h8H,7H2,1-4H3,(H,14,17)
Clé InChI
IIRWEAFFIQSFEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546384
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546384