Key Documents
ENAH659288FC
Enamine
tert-butyl 5-(chlorosulfonyl)-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.79
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-(chlorosulfonyl)-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18ClNO4S/c1-10(2,3)17-9(14)13-6-11(7-13)5-4-8(11)18(12,15)16/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
UTYPNMHNGHOUQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459771
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459771