Key Documents
ENAH65927BF2
Enamine
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.77
Numéro MDL:
Iupac Name
3-heptylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-8-9-12-10-11;/h11-12H,2-10H2,1H3;1H
Clé InChI
ZAIKRBXEWGAVES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460240