Principaux documents
ENAH65927B86
Enamine
2-(4-methoxypiperidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxypiperidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-15-8-3-6-14(7-4-8)10-12-5-2-9(11)13-10/h2,5,8H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
NYQXBWARBXKSCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4429622
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4429622