Documents
ENAH65927A8A
Enamine
3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.15
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C9H7F6NO/c10-7(8(11,12)13)9(14,15)17-6-3-1-2-5(16)4-6/h1-4,7H,16H2
Clé InChI
DDFHXPOWENLPQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441115