Principaux documents
ENAH65927A79
Enamine
4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-15-6-7-16-8-9-17-10-11-18-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Clé InChI
ZWTLHSZQFYADME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447615
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447615