Principaux documents
ENAH65927980
Enamine
4-(butan-2-yl)-2-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(sec-butyl)-2-methylthiazole
Inchi Code
1S/C8H13NS/c1-4-6(2)8-5-10-7(3)9-8/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
WUZNATZWZNKWBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7284158