Principaux documents
ENAH65927969
Enamine
6-fluoro-5-nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-5-nitro-2,3-dihydrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c9-6-4-8-5(1-2-13-8)3-7(6)10(11)12/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
UGWJNBKNRIGFEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459915
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459915