Key Documents
ENAH65927807
Enamine
1-(1,3-oxazol-2-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,3-oxazol-2-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-2-5(8)6-7-3-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
UDFITZFJESBPIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7200794
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7200794