Key Documents
ENAH659277F7
Enamine
1-[2-(methylsulfanyl)acetyl]imidazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-(methylthio)acetyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C6H10N2O2S/c1-11-4-5(9)8-3-2-7-6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,10)
Clé InChI
ZEZXSPIWQBRANU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6851381
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6851381