Principaux documents
ENAH65927794
Enamine
(3-chlorophenyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.66
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8ClF3O2/c15-11-3-1-2-10(8-11)13(19)9-4-6-12(7-5-9)20-14(16,17)18/h1-8H
Clé InChI
XQGCNLYDFLHYFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475825