Principaux documents
ENAH65927687
Enamine
2-{bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-5-4-7-2-1-3-8-6-9(7)8;/h7-9H,1-6,10H2;1H
Clé InChI
JHCZAOFTVBDXCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878