Principaux documents
ENAH6591F969
Enamine
2-amino-3-(methylsulfanyl)-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-(methylthio)-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C8H17N3OS/c1-13-6-7(9)8(12)11-4-2-10-3-5-11/h7,10H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
XPLBGXJGPQELMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7457121
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7457121