Principaux documents
ENAH6591F78E
Enamine
2-oxo-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c11-6-3-14-7-4(9-6)1-2-5(10-7)8(12)13/h1-2H,3H2,(H,9,11)(H,12,13)
Clé InChI
BVONTIDLPFVSGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2726690
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2726690