Key Documents
ENAH6591F780
Enamine
3-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.12
Numéro MDL:
Pf
202-203
Iupac Name
3-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6O5/c1-11-5-4(8)2-3-12-6(5)7(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
SPODPCIJFSPESI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465954
Melting Point
202-203
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465954