Principaux documents
ENAH6591F77F
Enamine
2-ethyl-4,6-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Pf
99-101
Iupac Name
2-ethyl-4,6-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-4-7-5-8(14-2)6-9(15-3)10(7)11(12)13/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
KDBARSHHKWJTCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465946
Melting Point
99-101
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465946