Key Documents
ENAH6591F66E
Enamine
2-chloro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-3-12-6(8)2-5(4)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
MXHVZQKAPDIULO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480408
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480408