Documents
ENAH6591F531
Enamine
2,3,5-trichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3,5-trichloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6HCl3F3N/c7-2-1-3(8)5(9)13-4(2)6(10,11)12/h1H
Clé InChI
HZSKAVACTPGTRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480497
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480497