Principaux documents
ENAH6591F3BB
Enamine
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.61
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2/c10-9-6-2-1-5(12)3-7(6)8(11)4-13-9/h1-4H,12H2
Clé InChI
FVLZMDNJNICLIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460687
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460687