Principaux documents
ENAH65919C3C
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)-3-methylazetidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-butynyl)-3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-4-5-9-6-8(2,10)7-9/h1,10H,4-7H2,2H3
Clé InChI
ACJVWAVDIWFONE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906030
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906030