Principaux documents
ENAH65919BAF
Enamine
2-amino-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-aminobenzo[d]oxazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c9-8-10-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)13-8/h1-3H,(H2,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
WCFQPYBEURIMPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3161312
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3161312