Principaux documents
ENAH65919BAE
Enamine
2-amino-3,3-difluoropropan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.55
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3,3-difluoropropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F2NO.ClH/c4-3(5)2(6)1-7;/h2-3,7H,1,6H2;1H
Clé InChI
HQSKPMOOHUYKAI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445188