Principaux documents
ENAH65919AA2
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-(propan-2-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-4-9(6(2)3)7(10)5-8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DOAATEMCJMFKFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232