Principaux documents
ENAH659198C9
Enamine
6,6,8,8-tetramethyl-7-oxa-1-azaspiro[3.5]nonan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.28
Numéro MDL:
Iupac Name
6,6,8,8-tetramethyl-7-oxa-1-azaspiro[3.5]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C11H19NO2/c1-9(2)6-11(5-8(13)12-11)7-10(3,4)14-9/h5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
CGQZIJDUFNLRKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456342
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456342