Principaux documents
ENAH65919877
Enamine
2-amino-2-methylcyclopentan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-2-methylcyclopentan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)4-2-3-5(6)8;/h5,8H,2-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
LPSFFJZKEVSAEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470713
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470713